Fentinchlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: Triphenylzinnchlorid, Chlortriphenylstannan
DEMS-03448-0.3
PROODEMS-03448-0.3EA 197 EUR
PROODEMS-03448-0.3
Fentinchlorid
Fentinchlorid
Formel: C₁₈H₁₅ClSn
Molecular Weight: 385,48 g/mol
Siedepunkt: 397 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >150 °C
MDL: MFCD00000519
CAS-Nummer: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
UN: 3146
ADR: 6.1,III