2-Chlor-9,10-anthrachinon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Chloranthrachinon
ERM-FC022
PROOERM-FC022EA 286 EUR
PROOERM-FC022
2-Chlor-9,10-anthrachinon
2-Chlor-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₇ClO₂
Molecular Weight: 242,66 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 207…210 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001227
CAS-Nummer: 131-09-9
EINECS: 205-010-0