4-Nitrotoluol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
ERM-FC029
PROOERM-FC029EA 286 EUR
PROOERM-FC029
4-Nitrotoluol
4-Nitrotoluol
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 238,3
Schmelzpunkt: 51
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 106
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007366
CAS-Nummer: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
UN: 3446
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06748