Kalium-D-gluconat

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: D-Gluconsäure Kaliumsalz, Dextronsäure Kaliumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Kaliumsalz

FPC1780
PROOFPC1780EA 207 EUR
PROOFPC1780
Kalium-D-gluconat
Kalium-D-gluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Schmelzpunkt: 174…176 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00064211
CAS-Nummer: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR