n-Dodecan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
HDF02
PROOHDF02EA 383 EUR
PROOHDF02
n-Dodecan
n-Dodecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008969
CAS-Nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM