Tetrachlorbrenzcatechin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: Tetrachlorbenzol-1,2-diol
HXC004
PROOHXC004EA 289 EUR
PROOHXC004
Tetrachlorbrenzcatechin
Tetrachlorbrenzcatechin
Formel: C₆H₂Cl₄O₂
Molecular Weight: 247,89 g/mol
MDL: MFCD00002190
CAS-Nummer: 1198-55-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I