Ampicillin Natriumsalz
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
ICRS0212
PROOICRS0212EA 226 EUR
PROOICRS0212
Ampicillin Natriumsalz
Ampicillin Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Molecular Weight: 371.39 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1