Azobenzol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: Diphenyldiazen, Benzolazobenzol, Phenylazobenzol, Diphenyldiimid
ICRS0217
PROOICRS0217EA 227 EUR
PROOICRS0217
Azobenzol
Azobenzol
Formel: C₁₂H₁₀N₂
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…69 °C
Dichte: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003022
CAS-Nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00948