Benzanilid

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: Benzoesäureanilid, Benzoesäurephenylamid

ICRS0221
PROOICRS0221EA 227 EUR
PROOICRS0221
Benzanilid
Benzanilid
Formel: C₁₃H₁₁NO
Molecular Weight: 197,24 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162…165 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003069
CAS-Nummer: 93-98-1
EINECS: 202-292-7
Merck Index: 13,01060

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR