Benzil
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyme: 1,2-Diphenyl-1,2-ethandion
ICRS0222
PROOICRS0222EA 227 EUR
PROOICRS0222
Benzil
Benzil
Formel: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Molecular Weight: 210.23 g/mol
Siedepunkt: 346
Schmelzpunkt: 95
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003080
CAS-Nummer: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 13,01078