Penicillin G Natriumsalz
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
ICRS0226
PROOICRS0226EA 226 EUR
PROOICRS0226
Penicillin G Natriumsalz
Penicillin G Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Schmelzpunkt: 255 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069666
CAS-Nummer: 69-57-8
EINECS: 200-710-2