Cisplatin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
cis-Diammindichloridoplatin(II), Platinol
ICRS0258
PROOICRS0258EA
226
EUR
PROOICRS0258
Cisplatin
cis-Platin
Formel:
H₆Cl₂N₂Pt Molecular Weight: 300,05 g/mol Dichte: 3,738 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011623 CAS-Nummer: 15663-27-1 EINECS: 239-733-8 UN: 3288 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02341 |