Erythromycin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyme: (-)-Erythromycin
ICRS0298
PROOICRS0298EA 226 EUR
PROOICRS0298
Erythromycin
Erythromycin
Formel: C₃₇H₆₇NO₁₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084654
CAS-Nummer: 114-07-8
EINECS: 204-040-1