5-Fluorcytosin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
Flucytosin, 4-Amino-5-fluor-2-hydroxypyrimidin, 4-Amino-5-fluor-2-pyrimidinol, 5-FC
ICRS0310
PROOICRS0310EA
227
EUR
PROOICRS0310
5-Fluorcytosin
5-Fluorcytosin
Formel:
C₄H₄FN₃O Molecular Weight: 129,09 g/mol Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 165 °C |
MDL:
MFCD00006035 CAS-Nummer: 2022-85-7 EINECS: 217-968-7 Merck Index: 13,04151 |