5-Fluoruracil

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

Synonyme: 2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin, Fluoruracil, 5-FU

ICRS0312
PROOICRS0312EA 227 EUR
PROOICRS0312
5-Fluoruracil
5-Fluoruracil
Formel: C₄H₃FN₂O₂
Molecular Weight: 130,08 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 282…283 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006018
CAS-Nummer: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04208

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR