Lidocain Hydrochlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
ICRS0338
PROOICRS0338EA
226
EUR
PROOICRS0338
Lidocain Hydrochlorid
Lidocain Hydrochlorid
Formel:
C₁₄H₂₃ClN₂O |
CAS-Nummer:
73-78-9 EINECS: 200-803-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |