Riboflavin (Vitamin B2)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
ICRS0408
PROOICRS0408EA 226 EUR
PROOICRS0408
Riboflavin (Vitamin B2)
Riboflavin (Vitamin B2)
Formel: C₁₇H₂₀N₄O₆
Schmelzpunkt: 280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005022
CAS-Nummer: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367