Tetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
ICRS0429
PROOICRS0429EA 227 EUR
PROOICRS0429
Tetracyclin Hydrochlorid
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Molecular Weight: 480.9 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8