Toluol-2-sulfonamid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyme: Toluol-2-sulfonsäureamid, o-Toluolsulfonsäureamid, 2-Methylbenzolsulfonsäureamid
ICRS0433
PROOICRS0433EA 227 EUR
PROOICRS0433
Toluol-2-sulfonamid
Toluol-2-sulfonamid
Formel: C₇H₉NO₂S
Molecular Weight: 171,22 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007934
CAS-Nummer: 88-19-7
EINECS: 201-808-8