Malathion (1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl-O,O-dimethyldithiophosphat)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Achtung
|
LGC1205
PROOLGC1205EA
144
EUR
PROOLGC1205
Malathion (1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl-O,O-dimethyldithiophosphat)
Malathion (1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl-O,O-dimethyldithiophosphat)
Formel:
C₁₀H₁₉O₆PS₂ |
CAS-Nummer:
121-75-5 EINECS: 204-497-7 UN: 3082 ADR: 9,III |