Biphenyl (PCB Nr. 0)

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

Synonyme: Diphenyl, PCB Nr. 0, 0-PCB, Phenylbenzol

LGC2610
PROOLGC2610EA 435 EUR
PROOLGC2610
Biphenyl (PCB Nr. 0)
Biphenyl (PCB Nr. 0)
Formel: C₁₂H₁₀
Molecular Weight: 154,21 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Dichte: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003054
CAS-Nummer: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR