Aluminium
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: Aluminum
LGC2612
PROOLGC2612EA 457 EUR
PROOLGC2612
Aluminium
Aluminium
Formel: Al
Molecular Weight: 26,98 g/mol
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321