4'-Isopropylacetophenon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 1-(4-Isopropylphenyl)ethanon, 4-Isopropyl-1-acetylbenzol, p-Isopropylacetophenon
MM0002.57
PROOMM0002.57EA 1830 EUR
PROOMM0002.57
4'-Isopropylacetophenon
4'-Isopropylacetophenon
Formel: C₁₁H₁₄O
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00048297
CAS-Nummer: 645-13-6
EINECS: 211-433-1