2,6-Dichloranilin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
MM0006.21
PROOMM0006.21EA 574 EUR
PROOMM0006.21
2,6-Dichloranilin
2,6-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162.02 g/mol
Siedepunkt: 220
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1.526 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007675
CAS-Nummer: 608-31-1
EINECS: 210-160-5
UN: 3442
ADR: 6.1 II