3-Methoxyphenol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
MM0007.09
PROOMM0007.09EA 532 EUR
PROOMM0007.09
3-Methoxyphenol
3-Methoxyphenol
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,131 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002267
CAS-Nummer: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III