5-Chlor-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 5-Chlor-o-anissäure
MM0008.03
PROOMM0008.03EA 524 EUR
PROOMM0008.03
5-Chlor-2-methoxybenzoesäure
5-Chlor-2-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₇ClO₃
Molecular Weight: 186,59 g/mol
MDL: MFCD00017546
CAS-Nummer: 3438-16-2
EINECS: 222-343-7