(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
MM0013.13
PROOMM0013.13EA 598 EUR
PROOMM0013.13
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004347
CAS-Nummer: 156-38-7
EINECS: 205-851-3