4-Chlorbenzaldehyd
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
MM0017.03
PROOMM0017.03EA 588 EUR
PROOMM0017.03
4-Chlorbenzaldehyd
4-Chlorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅ClO
Molecular Weight: 140,57 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46 °C
Dichte: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003379
CAS-Nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9,III