(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
Homoveratronitril, 3,4-Dimethoxybenzylcyanid
MM0022.18
PROOMM0022.18EA
935
EUR
PROOMM0022.18
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 60…62 °C |
MDL:
MFCD00001911 CAS-Nummer: 93-17-4 EINECS: 202-225-1 |