2'-Benzoyl-2,4'-dichloracetanilid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
N1-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloroacetamide, N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloroacetamide
MM0023.05
PROOMM0023.05EA
598
EUR
PROOMM0023.05
2'-Benzoyl-2,4'-dichloracetanilid
2'-Benzoyl-2,4'-dichloracetanilid
Formel:
C₁₅H₁₁Cl₂NO₂ Molecular Weight: 308,159 g/mol |
MDL:
MFCD00018905 CAS-Nummer: 4016-85-7 EINECS: 223-678-1 |