N-Acetyl-L-cystein

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: Ac-Cys-OH, (R)-(+)-N-Acetylcystein, (R)-(+)-2-(Ethanoylamino)-3-mercaptopropansäure

MM0024.00
PROOMM0024.00EA 1200 EUR
PROOMM0024.00
N-Acetyl-L-cystein
N-Acetyl-L-cystein
Formel: C₅H₉NO₃S
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004880
CAS-Nummer: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR