2',6'-Dihydroxyacetophenon

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

Synonyme: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on

MM0039.03
PROOMM0039.03EA 588 EUR
PROOMM0039.03
2',6'-Dihydroxyacetophenon
2',6'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002270
CAS-Nummer: 699-83-2
EINECS: 211-833-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR