Methotrexat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
MM0040.00
PROOMM0040.00EA 1180 EUR
PROOMM0040.00
Methotrexat
Methotrexat
Formel: C₂₀H₂₂N₈O₅
Molecular Weight: 454,44 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00150847
CAS-Nummer: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III