3-Aminophenol

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung

Synonyme: 3-Hydroxyanilin

MM0042.07
PROOMM0042.07EA 522 EUR
PROOMM0042.07
3-Aminophenol
3-Aminophenol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122 °C
Dichte: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00007786
CAS-Nummer: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00459

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR