Acetanilid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyme: N-Phenylacetamid, Ethansäurephenylamid
MM0042.10
PROOMM0042.10EA 495 EUR
PROOMM0042.10
Acetanilid
Acetanilid
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174 °C
MDL: MFCD00008674
CAS-Nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051