4'-Hydroxyacetophenon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 4-Acetylphenol
MM0042.11
PROOMM0042.11EA 476 EUR
PROOMM0042.11
4'-Hydroxyacetophenon
4'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Dichte: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002359
CAS-Nummer: 99-93-4
EINECS: 202-802-8