4'-Hydroxyacetophenonoxim
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
MM0042.12
PROOMM0042.12EA
1220
EUR
PROOMM0042.12
4'-Hydroxyacetophenonoxim
4'-Hydroxyacetophenonoxim
Formel:
C₈H₉NO₂ |
MDL:
MFCD00481697 CAS-Nummer: 34523-34-7 |