2'-Hydroxyacetophenon organischer Referenzstandard
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 2-Acetylphenol
MM0042.13
PROOMM0042.13EA 532 EUR
PROOMM0042.13
2'-Hydroxyacetophenon organischer Referenzstandard
2'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002219
CAS-Nummer: 118-93-4
EINECS: 204-288-0