1-Naphthol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: 1-Hydroxynaphthalin, α-Naphthol, α-Hydroxynaphthalin
MM0043.04
PROOMM0043.04EA 505 EUR
PROOMM0043.04
1-Naphthol
1-Naphthol
Formel: C₁₀H₈O
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94 °C
Dichte: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003930
CAS-Nummer: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409