Dibenzo[a,d]cycloheptan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten
MM0062.13
PROOMM0062.13EA 425 EUR
PROOMM0062.13
Dibenzo[a,d]cycloheptan
Dibenzo[a,d]cycloheptan
Formel: C₁₅H₁₄
Molecular Weight: 194,28 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 833-48-7
EINECS: 212-630-5