Tyramin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamin, 4-Hydroxyphenethylamim, 4-(2-Aminoethyl)phenol
MM0063.06
PROOMM0063.06EA
685
EUR
PROOMM0063.06
Tyramin
Tyramin
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,18 g/mol Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 164 °C |
MDL:
MFCD00008193 CAS-Nummer: 51-67-2 EINECS: 200-115-8 |