Phloroglucintrimethylether
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcin, 1,3,5-Trimethoxybenzol
MM0066.05
PROOMM0066.05EA
664
EUR
PROOMM0066.05
Phloroglucintrimethylether
Phloroglucintrimethylether
Formel:
C₉H₁₂O₃ Molecular Weight: 168,19 g/mol Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 52…54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008385 CAS-Nummer: 621-23-8 EINECS: 210-673-4 |