1-Vinyl-2-pyrrolidon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
MM0083.03
PROOMM0083.03EA
1200
EUR
PROOMM0083.03
1-Vinyl-2-pyrrolidon
1-Vinyl-2-pyrrolidon
Formel:
C₆H₉NO Molecular Weight: 111,1418 g/mol |
MDL:
MFCD00003197 CAS-Nummer: 88-12-0 EINECS: 201-800-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |