Chloracetamid

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

Synonyme: Chloressigsäureamid

MM0083.06
PROOMM0083.06EA 861 EUR
PROOMM0083.06
Chloracetamid
Chloracetamid
Formel: C₂H₄ClNO
Molecular Weight: 93,51 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115…117 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008027
CAS-Nummer: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02127

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR