6,7-Dimethoxy-1H,3H-chinazolin-2,4-dion
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
MM0085.07
PROOMM0085.07EA
486
EUR
PROOMM0085.07
6,7-Dimethoxy-1H,3H-chinazolin-2,4-dion
6,7-Dimethoxy-1H,3H-chinazolin-2,4-dion
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₄ Molecular Weight: 222,2 g/mol |
MDL:
MFCD00023889 CAS-Nummer: 28888-44-0 EINECS: 249-288-1 |