Ethyl-4-nitrobenzoat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
4-Nitrobenzoesäureethylester
MM0094.04
PROOMM0094.04EA
493
EUR
PROOMM0094.04
Ethyl-4-nitrobenzoat
Ethyl-4-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007351 CAS-Nummer: 99-77-4 EINECS: 202-786-2 |