2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
MM0102.03
PROOMM0102.03EA 677 EUR
PROOMM0102.03
2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
Molecular Weight: 197,66 g/mol
MDL: MFCD00000926
CAS-Nummer: 1131-01-7
EINECS: 214-460-7