α,α,α-Trifluor-3-nitrotoluol

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: 1-Nitro-3-(trifluormethyl)benzol, 3-Nitrobenzotrifluorid

MM0161.10
PROOMM0161.10EA 694 EUR
PROOMM0161.10
α,α,α-Trifluor-3-nitrotoluol
α,α,α-Trifluor-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 191,11 g/mol
Siedepunkt: 202,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2,4 °C
Dichte: 1,437 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007260
CAS-Nummer: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
UN: 2306
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR