4-Chloranilin

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

MM0162.05
PROOMM0162.05EA 413 EUR
PROOMM0162.05
4-Chloranilin
4-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,57 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007835
CAS-Nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR