4-Chlorphenylharnstoff
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 1-(4-Chlorophenyl)urea
MM0162.07
PROOMM0162.07EA 1320 EUR
PROOMM0162.07
4-Chlorphenylharnstoff
4-Chlorphenylharnstoff
Formel: C₇H₇ClN₂O
Molecular Weight: 170,6 g/mol
MDL: MFCD00014788
CAS-Nummer: 140-38-5
EINECS: 205-412-6